Merck
ADVH7F380581
AChemBlock
3-(3-Methylphenoxy)-pyrrolidine hydrochloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
213.71
Numer MDL:
Iupac Name
3-(3-methylphenoxy)pyrrolidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H15NO.ClH/c1-9-3-2-4-10(7-9)13-11-5-6-12-8-11;/h2-4,7,11-12H,5-6,8H2,1H3;1H
Klucz InChI
ABOQGEAVFSGTCW-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Store at Room Tem.
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/p34892-3-3-methylphenoxy-pyrrolidine-hydrochloride.html
Synonym
3-(m-tolyloxy)pyrrolidine hydrochloride
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/p34892-3-3-methylphenoxy-pyrrolidine-hydrochloride.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)