Merck
ADVH7F3800D7
AChemBlock
tert-butyl 2-(4-oxo-6,7-dihydro-4H-cyclopenta[4,5]thieno[2,3-d]pyrimidin-3(5H)-yl)acetate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
306.39
Numer MDL:
Iupac Name
tert-butyl (4-oxo-6,7-dihydro-4H-cyclopenta[4,5]thieno[2,3-d]pyrimidin-3(5H)-yl)acetate
Inchi Code
1S/C15H18N2O3S/c1-15(2,3)20-11(18)7-17-8-16-13-12(14(17)19)9-5-4-6-10(9)21-13/h8H,4-7H2,1-3H3
Klucz InChI
DPIKNCKYGPUTAI-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Store at 0-8 C
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/o34101-tert-butyl-2-4-oxo-6-7-dihydro-4h-cyclopenta-4-5-thieno-2-3-d-pyrimidin-3-5h-yl-acetate.html
Synonym
tert-butyl 2-(4-oxo-6,7-dihydro-4h-cyclopenta[4,5]thieno[2,3-d]pyrimidin-3(5h)-yl)acetate
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/o34101-tert-butyl-2-4-oxo-6-7-dihydro-4h-cyclopenta-4-5-thieno-2-3-d-pyrimidin-3-5h-yl-acetate.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)