Merck
ADVH7F37FF61
AChemBlock
tert-butyl N-{[3-(hydroxymethyl)azetidin-3-yl]methyl}carbamate hydrochloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
252.74
Numer MDL:
Iupac Name
tert-butyl ((3-(hydroxymethyl)azetidin-3-yl)methyl)carbamate hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H20N2O3.ClH/c1-9(2,3)15-8(14)12-6-10(7-13)4-11-5-10;/h11,13H,4-7H2,1-3H3,(H,12,14);1H
Klucz InChI
NOPMFQRSONYGTB-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Store at 0-8 C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Physical Form
white solid
Product Link
https://www.achemblock.com/o33394-tert-butyl-n-3-hydroxymethyl-azetidin-3-yl-methyl-carbamate-hydrochloride.html
Synonym
tert-butyl ((3-(hydroxymethyl)azetidin-3-yl)methyl)carbamate hydrochloride
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.achemblock.com/o33394-tert-butyl-n-3-hydroxymethyl-azetidin-3-yl-methyl-carbamate-hydrochloride.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)