Merck
ADVH7F37FD3F
AChemBlock
2-(Difluoromethoxy)pyridine
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
145.11
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
2-(difluoromethoxy)pyridine
Inchi Code
1S/C6H5F2NO/c7-6(8)10-5-3-1-2-4-9-5/h1-4,6H
Klucz InChI
AIIPLYODDSSCIA-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Store at 0-8 C
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/o32452-2-difluoromethoxy-pyridine.html
Synonym
2-(difluoromethoxy)pyridine
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/o32452-2-difluoromethoxy-pyridine.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)