Merck
ADVH7F37FA5E
AChemBlock
6-bromo-8-chloro-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazine
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
233.45
Numer MDL:
Iupac Name
6-bromo-8-chloro[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazine
Inchi Code
1S/C5H2BrClN4/c6-3-1-11-2-8-10-5(11)4(7)9-3/h1-2H
Klucz InChI
ZLJLYILYSDGQLY-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Store at 0-8 C
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/o31407-6-bromo-8-chloro-1-2-4-triazolo-4-3-a-pyrazine.html
Synonym
6-bromo-8-chloro-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazine
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/o31407-6-bromo-8-chloro-1-2-4-triazolo-4-3-a-pyrazine.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)