Merck
ADVH7F37F4B4
AChemBlock
2,5-Dimethoxy-L-phenylalanine
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
225.24
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
(2S)-2-amino-3-(2,5-dimethoxyphenyl)propanoic acid
Inchi Code
1S/C11H15NO4/c1-15-8-3-4-10(16-2)7(5-8)6-9(12)11(13)14/h3-5,9H,6,12H2,1-2H3,(H,13,14)/t9-/m0/s1
Klucz InChI
CKBYDXAFHYVJPV-VIFPVBQESA-N
temp. przechowywania
Store at Room Tem.
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/o28802-2-5-dimethoxy-l-phenylalanine.html
Synonym
(s)-2-amino-3-(2,5-dimethoxyphenyl)propanoic acid
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/o28802-2-5-dimethoxy-l-phenylalanine.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)