Kluczowe dokumenty
ADVH7F37E524
AChemBlock
7,7-Difluoro-4,5,6,7-tetrahydro-1H-pyrazolo[4,3-c]pyridine hydrochloride
About This Item
Iupac Name
7,7-difluoro-4,5,6,7-tetrahydro-1H-pyrazolo[4,3-c]pyridine hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H7F2N3.ClH/c7-6(8)3-9-1-4-2-10-11-5(4)6;/h2,9H,1,3H2,(H,10,11);1H
Klucz InChI
JSHAFICDAOIMCJ-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Synonym
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/m23837-7-7-difluoro-4-5-6-7-tetrahydro-1h-pyrazolo-4-3-c-pyridine-hydrochloride.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)