Merck
ADVH7F37AACC
AChemBlock
(4aR,7aS)-2,3,4,4a,5,6,7,7a-octahydrocyclopenta[b][1,4]oxazine hydrochloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
163.65
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
(4aR,7aS)-octahydrocyclopenta[b][1,4]oxazine hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H13NO.ClH/c1-2-6-7(3-1)9-5-4-8-6;/h6-8H,1-5H2;1H/t6-,7+;/m1./s1
Klucz InChI
JWEHBYVWAVHAEP-HHQFNNIRSA-N
temp. przechowywania
Store at 0-8 C
Purity
0.97
Country of Origin
CN
Physical Form
light yellow solid
Product Link
https://www.achemblock.com/t94480-4ar-7as-2-3-4-4a-5-6-7-7a-octahydrocyclopenta-b-1-4-oxazine-hydrochloride.html
Synonym
(4ar,7as)-octahydrocyclopenta[b][1,4]oxazine hydrochloride
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/t94480-4ar-7as-2-3-4-4a-5-6-7-7a-octahydrocyclopenta-b-1-4-oxazine-hydrochloride.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)