Merck
ADVH7F37A4E3
AChemBlock
4-cyclopropyl-3-methyl-1H-pyrazole
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
122.17
Numer MDL:
Iupac Name
4-cyclopropyl-3-methyl-1H-pyrazole
Inchi Code
1S/C7H10N2/c1-5-7(4-8-9-5)6-2-3-6/h4,6H,2-3H2,1H3,(H,8,9)
Klucz InChI
BUPZISVIAAEERZ-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Store at 0-8 C
Purity
0.97
Country of Origin
CN
Physical Form
light yellow liquid
Product Link
https://www.achemblock.com/t94256-4-cyclopropyl-3-methyl-1h-pyrazole.html
Synonym
4-cyclopropyl-3-methyl-1h-pyrazole
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/t94256-4-cyclopropyl-3-methyl-1h-pyrazole.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)