Merck
ADVH7F37A3EE
AChemBlock
3-Amino-4-mercaptobenzoic acid hydrochloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
205.66
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
3-amino-4-mercaptobenzoic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H7NO2S.ClH/c8-5-3-4(7(9)10)1-2-6(5)11;/h1-3,11H,8H2,(H,9,10);1H
Klucz InChI
OPBCHNIMYJXCGR-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Store at Room Tem.
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Physical Form
white to yellow solid
Product Link
https://www.achemblock.com/k16116-3-amino-4-mercaptobenzoic-acid-hydrochloride.html
Synonym
3-amino-4-mercaptobenzoic acid hydrochloride
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/k16116-3-amino-4-mercaptobenzoic-acid-hydrochloride.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)