Merck
ADVH49B82B01
AChemBlock
methyl 8-hydroxy-2-[(4-methoxyphenyl)methyl]-1-oxo-3,4-dihydropyrrolo[1,2-a]pyrazine-7-carboxylate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
330.34
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
methyl 8-hydroxy-2-(4-methoxybenzyl)-1-oxo-1,2,3,4-tetrahydropyrrolo[1,2-a]pyrazine-7-carboxylate
Inchi Code
1S/C17H18N2O5/c1-23-12-5-3-11(4-6-12)9-19-8-7-18-10-13(17(22)24-2)15(20)14(18)16(19)21/h3-6,10,20H,7-9H2,1-2H3
Klucz InChI
HQHPLAOASYJEDF-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Store at 0-8 C
Purity
0.97
Country of Origin
CN
Physical Form
off-white solid
Product Link
https://www.achemblock.com/s84886-methyl-8-hydroxy-2-4-methoxyphenyl-methyl-1-oxo-3-4-dihydropyrrolo-1-2-a-pyrazine-7-carboxylate.html
Synonym
methyl 8-hydroxy-2-(4-methoxybenzyl)-1-oxo-1,2,3,4-tetrahydropyrrolo[1,2-a]pyrazine-7-carboxylate
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/s84886-methyl-8-hydroxy-2-4-methoxyphenyl-methyl-1-oxo-3-4-dihydropyrrolo-1-2-a-pyrazine-7-carboxylate.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)