Merck
ADVH49B82342
AChemBlock
N3-(4-fluorophenyl)pyridine-3,4-diamine
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
203.22
Numer MDL:
Iupac Name
N3-(4-fluorophenyl)pyridine-3,4-diamine
Inchi Code
1S/C11H10FN3/c12-8-1-3-9(4-2-8)15-11-7-14-6-5-10(11)13/h1-7,15H,(H2,13,14)
Klucz InChI
MYHWWRRQMWGHJI-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Store at 0-8 C
Purity
0.97
Country of Origin
CN
Physical Form
off-white solid
Product Link
https://www.achemblock.com/s79771-n3-4-fluorophenyl-pyridine-3-4-diamine.html
Synonym
n3-(4-fluorophenyl)pyridine-3,4-diamine
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/s79771-n3-4-fluorophenyl-pyridine-3-4-diamine.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)