Merck
ADVH49B81FD3
AChemBlock
5-aminoquinoline-8-carbonitrile
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
169.19
Numer MDL:
Iupac Name
5-amino-8-quinolinecarbonitrile
Inchi Code
1S/C10H7N3/c11-6-7-3-4-9(12)8-2-1-5-13-10(7)8/h1-5H,12H2
Klucz InChI
SQKCWKYFTKEUCJ-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Store at 0-8 C
Purity
0.97
Country of Origin
CN
Physical Form
dark brown solid
Product Link
https://www.achemblock.com/s74992-5-aminoquinoline-8-carbonitrile.html
Synonym
5-aminoquinoline-8-carbonitrile
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/s74992-5-aminoquinoline-8-carbonitrile.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)