Merck
ADVH303C346E
AChemBlock
(6-amino-3-chloro-2-fluorophenyl)boronic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
189.38
Numer MDL:
Iupac Name
(6-amino-3-chloro-2-fluorophenyl)boronic acid
Inchi Code
1S/C6H6BClFNO2/c8-3-1-2-4(10)5(6(3)9)7(11)12/h1-2,11-12H,10H2
Klucz InChI
DFVBNYAMTHHWMF-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Store at 0-8 C
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Physical Form
brown solid
Product Link
https://www.achemblock.com/q69680-6-amino-3-chloro-2-fluorophenyl-boronic-acid.html
Synonym
(6-amino-3-chloro-2-fluorophenyl)boronic acid
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/q69680-6-amino-3-chloro-2-fluorophenyl-boronic-acid.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)