Kluczowe dokumenty
ADVH303C2716
AChemBlock
4-(4-bromobenzyl)piperidine hydrochloride
About This Item
Iupac Name
4-(4-bromobenzyl)piperidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H16BrN.ClH/c13-12-3-1-10(2-4-12)9-11-5-7-14-8-6-11;/h1-4,11,14H,5-9H2;1H
Klucz InChI
BYVBFDRQSYYSED-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Synonym
Signal Word
warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/q66260-4-4-bromobenzyl-piperidine-hydrochloride.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)