Merck
ADVH303BB3FE
AChemBlock
1-methoxycyclohexane-1-carboxylic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
158.2
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
1-methoxycyclohexanecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C8H14O3/c1-11-8(7(9)10)5-3-2-4-6-8/h2-6H2,1H3,(H,9,10)
Klucz InChI
OSJRHIPIBCOBCT-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Store at Room Tem.
Purity
0.97
Country of Origin
CN
Physical Form
white solid
Product Link
https://www.achemblock.com/q59782-1-methoxycyclohexane-1-carboxylic-acid.html
Synonym
1-methoxycyclohexane-1-carboxylic acid
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.achemblock.com/q59782-1-methoxycyclohexane-1-carboxylic-acid.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)