Merck
ADVH303B99EE
AChemBlock
methyl 2-((1R,5S,6s)-3-azabicyclo[3.1.0]hexan-6-yl)acetate hydrochloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
191.66
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
methyl 2-((1R,5S,6s)-3-azabicyclo[3.1.0]hexan-6-yl)acetate hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H13NO2.ClH/c1-11-8(10)2-5-6-3-9-4-7(5)6;/h5-7,9H,2-4H2,1H3;1H/t5-,6-,7+;
Klucz InChI
FXYGUPVLDIACMR-IMDDLPMTSA-N
temp. przechowywania
Store at 0-8 C
Purity
0.97
Country of Origin
CN
Physical Form
white to yellow solid
Product Link
https://www.achemblock.com/q53118-methyl-2-1r-5s-6s-3-azabicyclo-3-1-0-hexan-6-yl-acetate-hydrochloride.html
Synonym
methyl 2-((1r,5s,6s)-3-azabicyclo[3.1.0]hexan-6-yl)acetate hydrochloride
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.achemblock.com/q53118-methyl-2-1r-5s-6s-3-azabicyclo-3-1-0-hexan-6-yl-acetate-hydrochloride.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)