Merck
ADVH1F1C5C85
AChemBlock
tert-butyl N-(8-methyl-1,4-dioxaspiro[4.5]decan-8-yl)carbamate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
271.36
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
tert-butyl 8-methyl-1,4-dioxaspiro[4.5]decan-8-ylcarbamate
Inchi Code
1S/C14H25NO4/c1-12(2,3)19-11(16)15-13(4)5-7-14(8-6-13)17-9-10-18-14/h5-10H2,1-4H3,(H,15,16)
Klucz InChI
NHRDIIGCTMJERP-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Store at 0-8 C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Physical Form
off-white to pale yellow solid
Product Link
https://www.achemblock.com/p45169-tert-butyl-n-8-methyl-1-4-dioxaspiro-4-5-decan-8-yl-carbamate.html
Synonym
tert-butyl (8-methyl-1,4-dioxaspiro[4.5]decan-8-yl)carbamate
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/p45169-tert-butyl-n-8-methyl-1-4-dioxaspiro-4-5-decan-8-yl-carbamate.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)