Merck
ADVH14DBE5BD
AChemBlock
3,3-difluoro-N-methylcyclobutan-1-amine hydrochloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
157.59
Numer MDL:
Iupac Name
3,3-difluoro-N-methylcyclobutan-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H9F2N.ClH/c1-8-4-2-5(6,7)3-4;/h4,8H,2-3H2,1H3;1H
Klucz InChI
AVJYDKAIQOIIOI-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Store at Room Tem.
Purity
97%
Country of Origin
CN
Physical Form
Light brown Solid
Product Link
https://www.achemblock.com/p48123-3-3-difluoro-n-methylcyclobutan-1-amine-hydrochloride.html
Synonym
3,3-difluoro-n-methylcyclobutan-1-amine hydrochloride
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/p48123-3-3-difluoro-n-methylcyclobutan-1-amine-hydrochloride.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)