Merck
ADVH14DBE0FC
AChemBlock
trans-4-(hydroxymethyl)piperidin-3-ol hydrochloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
167.64
Numer MDL:
Iupac Name
(3R,4R)-4-(hydroxymethyl)piperidin-3-ol hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H13NO2.ClH/c8-4-5-1-2-7-3-6(5)9;/h5-9H,1-4H2;1H/t5-,6+;/m1./s1
Klucz InChI
BPOSFSLEEORCKE-IBTYICNHSA-N
temp. przechowywania
Store at Room Tem.
Purity
0.97
Country of Origin
CN
Physical Form
white solid
Product Link
https://www.achemblock.com/p44729-trans-4-hydroxymethyl-piperidin-3-ol-hydrochloride.html
Synonym
(3r,4r)-4-(hydroxymethyl)piperidin-3-ol hydrochloride
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/p44729-trans-4-hydroxymethyl-piperidin-3-ol-hydrochloride.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)