Merck
ADVH14DBDF43
AChemBlock
1-(2,2,2-trifluoroethyl)cyclobutane-1-carboxylic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
182.14
Numer MDL:
Iupac Name
1-(2,2,2-trifluoroethyl)cyclobutanecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C7H9F3O2/c8-7(9,10)4-6(5(11)12)2-1-3-6/h1-4H2,(H,11,12)
Klucz InChI
XRIDSIZKSOTJFF-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Store at 0-8 C
Purity
0.97
Country of Origin
CN
Physical Form
white solid
Product Link
https://www.achemblock.com/p44760-1-2-2-2-trifluoroethyl-cyclobutane-1-carboxylic-acid.html
Synonym
1-(2,2,2-trifluoroethyl)cyclobutane-1-carboxylic acid
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.achemblock.com/p44760-1-2-2-2-trifluoroethyl-cyclobutane-1-carboxylic-acid.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)