Merck
ADVH14DBDE98
AChemBlock
cis-2-Benzyloxycarbonylaminocyclobutanecarboxylic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
249.27
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
(1R,2S)-2-(((benzyloxy)carbonyl)amino)cyclobutane-1-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C13H15NO4/c15-12(16)10-6-7-11(10)14-13(17)18-8-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,10-11H,6-8H2,(H,14,17)(H,15,16)/t10-,11+/m1/s1
Klucz InChI
ZNRUEEQIUVKKBL-MNOVXSKESA-N
temp. przechowywania
Store at Room Tem.
Purity
0.97
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/p44602-cis-2-benzyloxycarbonylaminocyclobutanecarboxylic-acid.html
Synonym
(1r,2s)-2-(((benzyloxy)carbonyl)amino)cyclobutane-1-carboxylic acid
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/p44602-cis-2-benzyloxycarbonylaminocyclobutanecarboxylic-acid.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)