Merck
ADVH14DBDDBF
AChemBlock
benzyl 3-methylideneazetidine-1-carboxylate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
203.24
Numer MDL:
Iupac Name
benzyl 3-methyleneazetidine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C12H13NO2/c1-10-7-13(8-10)12(14)15-9-11-5-3-2-4-6-11/h2-6H,1,7-9H2
Klucz InChI
HPAXEPGOVIEEQX-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Store at 0-8 C
Purity
0.97
Country of Origin
CN
Physical Form
light yellow liquid
Product Link
https://www.achemblock.com/p44805-benzyl-3-methylideneazetidine-1-carboxylate.html
Synonym
benzyl 3-methyleneazetidine-1-carboxylate
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.achemblock.com/p44805-benzyl-3-methylideneazetidine-1-carboxylate.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)