Merck
ADVH14DBDAD8
AChemBlock
7-chloro-1-methyl-1H-pyrrolo[3,2-b]pyridine
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
166.61
Numer MDL:
Iupac Name
7-chloro-1-methyl-1H-pyrrolo[3,2-b]pyridine
Inchi Code
1S/C8H7ClN2/c1-11-5-3-7-8(11)6(9)2-4-10-7/h2-5H,1H3
Klucz InChI
LXOACAFBFHCWDX-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Store at Room Tem.
Purity
0.97
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/p47897-7-chloro-1-methyl-1h-pyrrolo-3-2-b-pyridine.html
Synonym
7-chloro-1-methyl-1h-pyrrolo[3,2-b]pyridine
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.achemblock.com/p47897-7-chloro-1-methyl-1h-pyrrolo-3-2-b-pyridine.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)