Merck
ADVH14DBC133
AChemBlock
2-(2-Methoxyphenyl)propan-2-amine hydrochloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
201.7
Numer MDL:
Iupac Name
2-(2-methoxyphenyl)-2-propanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H15NO.ClH/c1-10(2,11)8-6-4-5-7-9(8)12-3;/h4-7H,11H2,1-3H3;1H
Klucz InChI
YHQHTXFCLGHENC-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Store at Room Tem.
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/p41616-2-2-methoxyphenyl-propan-2-amine-hydrochloride.html
Synonym
2-(2-methoxyphenyl)propan-2-amine hydrochloride
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/p41616-2-2-methoxyphenyl-propan-2-amine-hydrochloride.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)