Merck
ADVH14DBC0FF
AChemBlock
1-Boc-4-(4-bromobutyl)-piperidine
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
320.27
Numer MDL:
Iupac Name
tert-butyl 4-(4-bromobutyl)-1-piperidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C14H26BrNO2/c1-14(2,3)18-13(17)16-10-7-12(8-11-16)6-4-5-9-15/h12H,4-11H2,1-3H3
Klucz InChI
VRSNDRCACPSZIP-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Store at Room Tem.
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Physical Form
colorless liquid
Product Link
https://www.achemblock.com/p41299-1-boc-4-4-bromobutyl-piperidine.html
Synonym
tert-butyl 4-(4-bromobutyl)piperidine-1-carboxylate
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/p41299-1-boc-4-4-bromobutyl-piperidine.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)