Merck
ADVH14DBBA1E
AChemBlock
(3-Iodopropyl)cyclohexane
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
252.14
Numer MDL:
Iupac Name
(3-iodopropyl)cyclohexane
Inchi Code
1S/C9H17I/c10-8-4-7-9-5-2-1-3-6-9/h9H,1-8H2
Klucz InChI
SMIMGPQSIIJKCC-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Store at Room Tem.
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Physical Form
light yellow liquid
Product Link
https://www.achemblock.com/p41134-3-iodopropyl-cyclohexane.html
Synonym
(3-iodopropyl)cyclohexane
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/p41134-3-iodopropyl-cyclohexane.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)