Merck
ADVH14DBB38B
AChemBlock
1-(Aminomethyl)-cycloheptanol
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
143.23
Numer MDL:
Iupac Name
1-(aminomethyl)cycloheptanol
Inchi Code
1S/C8H17NO/c9-7-8(10)5-3-1-2-4-6-8/h10H,1-7,9H2
Klucz InChI
ZOIJDKLCFSGRFF-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Store at Room Tem.
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/p38009-1-aminomethyl-cycloheptanol.html
Synonym
1-(aminomethyl)cycloheptan-1-ol
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/p38009-1-aminomethyl-cycloheptanol.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)