Kluczowe dokumenty
ADVH14DBB105
AChemBlock
2-Amino-1-(3-methoxyphenyl)ethanol hydrochloride
About This Item
Iupac Name
2-amino-1-(3-methoxyphenyl)ethanol hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H13NO2.ClH/c1-12-8-4-2-3-7(5-8)9(11)6-10;/h2-5,9,11H,6,10H2,1H3;1H
Klucz InChI
IKYSARHWTVLESZ-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Synonym
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/p39138-2-amino-1-3-methoxyphenyl-ethanol-hydrochloride.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)