Merck
ADVH0430B58E
AChemBlock
tert-butyl 4-(hydroxymethyl)-2-azabicyclo[2.1.1]hexane-2-carboxylate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
213.28
Numer MDL:
Iupac Name
tert-butyl 4-(hydroxymethyl)-2-azabicyclo[2.1.1]hexane-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C11H19NO3/c1-10(2,3)15-9(14)12-6-11(7-13)4-8(12)5-11/h8,13H,4-7H2,1-3H3
Klucz InChI
XHGWUMIYVRWGKU-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Store at 0-8 C
Purity
0.97
Country of Origin
CN
Physical Form
colorless oil
Product Link
https://www.achemblock.com/o33081-tert-butyl-4-hydroxymethyl-2-azabicyclo-2-1-1-hexane-2-carboxylate.html
Synonym
tert-butyl 4-(hydroxymethyl)-2-azabicyclo[2.1.1]hexane-2-carboxylate
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.achemblock.com/o33081-tert-butyl-4-hydroxymethyl-2-azabicyclo-2-1-1-hexane-2-carboxylate.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)