Merck
ADVH0430B1FC
AChemBlock
5-ethoxy-1H-indazol-6-yl-6-boronic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
206.01
Numer MDL:
Iupac Name
5-ethoxy-1H-indazol-6-ylboronic acid
Inchi Code
1S/C9H11BN2O3/c1-2-15-9-3-6-5-11-12-8(6)4-7(9)10(13)14/h3-5,13-14H,2H2,1H3,(H,11,12)
Klucz InChI
ONTRZBNGYOXECR-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Store at Room Tem.
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/o32166-5-ethoxy-1h-indazol-6-yl-6-boronic-acid.html
Synonym
(5-ethoxy-1h-indazol-6-yl)boronic acid
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/o32166-5-ethoxy-1h-indazol-6-yl-6-boronic-acid.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)