Merck
ADVH0430B160
AChemBlock
1-(2-fluoro-6-methoxyphenyl)piperazine hydrochloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
246.71
Numer MDL:
Iupac Name
1-(2-fluoro-6-methoxyphenyl)piperazine hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H15FN2O.ClH/c1-15-10-4-2-3-9(12)11(10)14-7-5-13-6-8-14;/h2-4,13H,5-8H2,1H3;1H
Klucz InChI
ZORXSYSCDAWXQV-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Store at Room Tem.
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/o32010-1-2-fluoro-6-methoxyphenyl-piperazine-hydrochloride.html
Synonym
1-(2-fluoro-6-methoxyphenyl)piperazine hydrochloride
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/o32010-1-2-fluoro-6-methoxyphenyl-piperazine-hydrochloride.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)