Merck
ADVH0430B15C
AChemBlock
1-(2-methoxy-5-methylphenyl)piperazine hydrochloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
242.75
Numer MDL:
Iupac Name
1-(2-methoxy-5-methylphenyl)piperazine hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H18N2O.ClH/c1-10-3-4-12(15-2)11(9-10)14-7-5-13-6-8-14;/h3-4,9,13H,5-8H2,1-2H3;1H
Klucz InChI
VNEWGTSOUCCOHN-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Store at Room Tem.
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/o32006-1-2-methoxy-5-methylphenyl-piperazine-hydrochloride.html
Synonym
1-(2-methoxy-5-methylphenyl)piperazine hydrochloride
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/o32006-1-2-methoxy-5-methylphenyl-piperazine-hydrochloride.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)