Merck
ADVH0430A6FF
AChemBlock
1-(3-fluoro-2-methoxyphenyl)piperazine
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
210.25
Numer MDL:
Iupac Name
1-(3-fluoro-2-methoxyphenyl)piperazine
Inchi Code
1S/C11H15FN2O/c1-15-11-9(12)3-2-4-10(11)14-7-5-13-6-8-14/h2-4,13H,5-8H2,1H3
Klucz InChI
WYYKKXQPHDDONO-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Store at Room Tem.
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/o29358-1-3-fluoro-2-methoxyphenyl-piperazine.html
Synonym
1-(3-fluoro-2-methoxyphenyl)piperazine
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/o29358-1-3-fluoro-2-methoxyphenyl-piperazine.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)