Kluczowe dokumenty
ADVH0430A1B8
AChemBlock
3-[(Dimethylamino)methyl]benzoic acid hydrochloride
About This Item
Iupac Name
3-[(dimethylamino)methyl]benzoic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H13NO2.ClH/c1-11(2)7-8-4-3-5-9(6-8)10(12)13;/h3-6H,7H2,1-2H3,(H,12,13);1H
Klucz InChI
DKVQUAMTOFSCLE-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Synonym
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/o28008-3-dimethylamino-methyl-benzoic-acid-hydrochloride.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)