Merck
ADV947323350
AChemBlock
2-Amino-3-ethylpentanoic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
145.2
Numer MDL:
Iupac Name
3-ethylnorvaline
Inchi Code
1S/C7H15NO2/c1-3-5(4-2)6(8)7(9)10/h5-6H,3-4,8H2,1-2H3,(H,9,10)
Klucz InChI
IXLUUORVBOXZGB-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Store at Room Tem.
Purity
0.97
Country of Origin
CN
Physical Form
white solid
Product Link
https://www.achemblock.com/m22686-2-amino-3-ethylpentanoic-acid.html
Synonym
2-amino-3-ethylpentanoic acid
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/m22686-2-amino-3-ethylpentanoic-acid.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)