Merck
ADV947321488
AChemBlock
8-Bromo-[1,2,4]triazolo[4,3-c]pyrimidine
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
199.01
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
8-bromo[1,2,4]triazolo[4,3-c]pyrimidine
Inchi Code
1S/C5H3BrN4/c6-4-1-7-2-10-3-8-9-5(4)10/h1-3H
Klucz InChI
PWBGVYGIQJQOKQ-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Store at 0-8 C
Purity
0.97
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/l21524-8-bromo-1-2-4-triazolo-4-3-c-pyrimidine.html
Synonym
8-bromo-[1,2,4]triazolo[4,3-c]pyrimidine
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.achemblock.com/l21524-8-bromo-1-2-4-triazolo-4-3-c-pyrimidine.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)