Merck
ADV638391339
AChemBlock
5-bromo-6-chloro-1H-indole-3-carbaldehyde
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
258.5
Numer MDL:
Iupac Name
5-bromo-6-chloro-1H-indole-3-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C9H5BrClNO/c10-7-1-6-5(4-13)3-12-9(6)2-8(7)11/h1-4,12H
Klucz InChI
ISNMSGBNFQGRLG-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Store at 0-8 C
Purity
0.97
Country of Origin
CN
Physical Form
yellow solid
Product Link
https://www.achemblock.com/l14883-5-bromo-6-chloro-1h-indole-3-carbaldehyde.html
Synonym
5-bromo-6-chloro-1h-indole-3-carbaldehyde
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/l14883-5-bromo-6-chloro-1h-indole-3-carbaldehyde.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)