Merck
ADV465749461
AChemBlock
5-Chloropyrimidin-4-ol
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
130.53
Numer MDL:
Iupac Name
5-chloro-4(3H)-pyrimidinone
Inchi Code
1S/C4H3ClN2O/c5-3-1-6-2-7-4(3)8/h1-2H,(H,6,7,8)
Klucz InChI
JPSKJAPKTIXPSV-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Store at 0-8 C
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/10588-5-chloropyrimidin-4-ol.html
Synonym
5-chloropyrimidin-4-ol
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/10588-5-chloropyrimidin-4-ol.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)