Merck
AC5H99A335C4
Accela ChemBio Inc.
trans-2-Fluorocyclopropanecarboxylic Acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
208.16
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
(1R,2S)-2-fluorocyclopropane-1-carboxylic acid--(1S,2R)-2-fluorocyclopropane-1-carboxylic acid (1/1)
Inchi Code
1S/2C4H5FO2/c2*5-3-1-2(3)4(6)7/h2*2-3H,1H2,(H,6,7)/t2*2-,3-/m10/s1
Klucz InChI
NGGMZMUKLIZHFV-LIVMTWIPSA-N
temp. przechowywania
+4C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
RT
Physical Form
White to yellow solid
Product Link
http://www.accelachem.com/cn/search.html?keyword=SY071548&attname=GoodsCode
MSDS
http://www.accelachem.com/cn/msds/SY071548.pdf
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)