Merck
AC5H95E5E5D6
Accela ChemBio Inc.
9,10-Dibromophenanthrene
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
336.03
Numer MDL:
Iupac Name
9,10-dibromophenanthrene
Inchi Code
1S/C14H8Br2/c15-13-11-7-3-1-5-9(11)10-6-2-4-8-12(10)14(13)16/h1-8H
Klucz InChI
WZVDACBKJRRYBN-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
+4C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
RT
Physical Form
White to yellow solid
Product Link
http://www.accelachem.com/cn/search.html?keyword=SY279393&attname=GoodsCode
MSDS
http://www.accelachem.com/cn/msds/SY279393.pdf
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)