Merck
AC5H5815FBA3
Accela ChemBio Inc.
2-Bromo-5-(4H-1,2,4-triazol-4-yl)pyrazine
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
226.04
Numer MDL:
Iupac Name
2-bromo-5-(4H-1,2,4-triazol-4-yl)pyrazine
Inchi Code
1S/C6H4BrN5/c7-5-1-9-6(2-8-5)12-3-10-11-4-12/h1-4H
Klucz InChI
XEHCPJMUIPSGGY-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
+4C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
RT
Physical Form
White to tan solid
Product Link
http://www.accelachem.com/cn/search.html?keyword=SY257810&attname=GoodsCode
MSDS
http://www.accelachem.com/cn/msds/SY257810.pdf
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)