Merck
AC5H3165C4CE
Accela ChemBio Inc.
Ethyl 6-Aminoimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
205.22
Numer MDL:
Iupac Name
ethyl 6-aminoimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H11N3O2/c1-2-15-10(14)8-5-12-9-4-3-7(11)6-13(8)9/h3-6H,2,11H2,1H3
Klucz InChI
SDZGFYJNXUSJFG-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
+4C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
RT
Physical Form
White to brown solid
Product Link
http://www.accelachem.com/cn/search.html?keyword=SY249569&attname=GoodsCode
MSDS
http://www.accelachem.com/cn/msds/SY249569.pdf
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)