Merck
AC5H30533CF8
Accela ChemBio Inc.
5-Amino-1-methyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
125.13
Numer MDL:
Iupac Name
5-amino-1-methyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C5H7N3O/c1-8-5(6)4(3-9)2-7-8/h2-3H,6H2,1H3
Klucz InChI
NDGIYFSWJGZTRC-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
+4C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
RT
Physical Form
White to brown solid
Product Link
http://www.accelachem.com/cn/search.html?keyword=SY198061&attname=GoodsCode
MSDS
http://www.accelachem.com/cn/msds/SY198061.pdf
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)