Merck
AC5947205587
Accela ChemBio Inc.
4-Iodo-m-xylene
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
232.06
Numer MDL:
Iupac Name
1-iodo-2,4-dimethylbenzene
Inchi Code
1S/C8H9I/c1-6-3-4-8(9)7(2)5-6/h3-5H,1-2H3
Klucz InChI
BUNKQJAMHYKQIM-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
RT
Physical Form
Colorless to yellow liquid
Product Link
http://www.accelachem.com/cn/search.html?keyword=SY017104&attname=GoodsCode
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
http://www.accelachem.com/cn/msds/SY017104.pdf
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)