Merck
AC5444725860
Accela ChemBio Inc.
1-Hexadecylimidazole
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
292.51
Numer MDL:
Iupac Name
1-hexadecyl-1H-imidazole
Inchi Code
1S/C19H36N2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-17-21-18-16-20-19-21/h16,18-19H,2-15,17H2,1H3
Klucz InChI
ORIZJEOWAFVTGA-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
RT
Physical Form
White to yellow solid
Product Link
http://www.accelachem.com/cn/search.html?keyword=SY029776&attname=GoodsCode
MSDS
http://www.accelachem.com/cn/msds/SY029776.pdf
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)