Merck
AC5424076155
Accela ChemBio Inc.
2-Methyl-5-(methylamino)pyrazine
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
123.16
Numer MDL:
Iupac Name
N,5-dimethylpyrazin-2-amine
Inchi Code
1S/C6H9N3/c1-5-3-9-6(7-2)4-8-5/h3-4H,1-2H3,(H,7,9)
Klucz InChI
PLCVAKVSMLYGCD-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
+4C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
RT
Physical Form
White to brown solid
Product Link
http://www.accelachem.com/cn/search.html?keyword=SY028837&attname=GoodsCode
MSDS
http://www.accelachem.com/cn/msds/SY028837.pdf
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)