Merck
AC5424073559
Accela ChemBio Inc.
2-(3-Aminopropoxy)benzonitrile
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
176.22
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
2-(3-aminopropoxy)benzonitrile
Inchi Code
1S/C10H12N2O/c11-6-3-7-13-10-5-2-1-4-9(10)8-12/h1-2,4-5H,3,6-7,11H2
Klucz InChI
QQVAZWABKCUECQ-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
+4C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
RT
Physical Form
Colorless to brown liquid
Product Link
http://www.accelachem.com/cn/search.html?keyword=SY008303&attname=GoodsCode
MSDS
http://accelachem.com/cn/msds/SY008303.pdf
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)