Merck
AC5414275855
Accela ChemBio Inc.
2-Propoxyaniline Hydrochloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
187.67
Numer MDL:
Iupac Name
2-propoxyaniline hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H13NO.ClH/c1-2-7-11-9-6-4-3-5-8(9)10;/h3-6H,2,7,10H2,1H3;1H
Klucz InChI
JXKWRYBXSMQKBD-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
+4C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
RT
Physical Form
White to yellow solid
Product Link
http://www.accelachem.com/cn/search.html?keyword=SY027786&attname=GoodsCode
MSDS
http://accelachem.com/cn/msds/SY027786.pdf
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)