Merck
AC5414275449
Accela ChemBio Inc.
5-Carbethoxyuracil Hydrate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
202.17
Numer MDL:
Iupac Name
ethyl 2,4-dihydroxypyrimidine-5-carboxylate hydrate
Inchi Code
1S/C7H8N2O4.H2O/c1-2-13-6(11)4-3-8-7(12)9-5(4)10;/h3H,2H2,1H3,(H2,8,9,10,12);1H2
Klucz InChI
XIELLLWKQHKAQA-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
RT
Physical Form
White to yellow or grey solid
Product Link
http://www.accelachem.com/cn/search.html?keyword=SY026834&attname=GoodsCode
MSDS
http://www.accelachem.com/cn/msds/SY026834.pdf
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)